Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Methanol
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406380
Artikelnummer. 15442273
  • 273.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
5 bis 25 mg/l
200 bis 600 s
15°bis 30 °C
Methanol CMS Chip
20 bis 500
59 bis 104 °F