Learn More
Dräger™ GAS SAMPLING CASSETTE CMS CHIP TRAINING CHIP 10
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406290
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 40 mg/l | |
32 bis 104 °F |
Schulungs-Chip CMS Chip | |
30 s | |
0 bis 40 °C |