Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Mercaptan
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406360
Artikelnummer. 12314629
  • 331.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
70 bis 480 s
0 bis 40 °C
Mercaptan CMS Chip
0.25 bis 6
32 bis 104 °F
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers