Learn More
Dräger™ CMS-Chip Trichlorethylen 5 - 100 ppm
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
40 bis 330 s | |
0 bis 40 °C |
Trichlorethylen CMS Chip | |
5 bis 100 | |
32 bis 104 °F |