Learn More
Dräger™ 6406120 Dräger CMS-Chip Stickstoffdioxid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406120
Artikelnummer. 10641733
  • 225.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
20 bis 330 s
0 bis 40 °C
Stickstoffdioxid CMS Chip
0.5 bis 25
32 bis 104 °F