Learn More
Dräger™ CMS-Chip Perchlorethylen 5 - 150 ppm
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
5 bis 30 mg/l | |
40 bis 330 s | |
15 bis 40 °C |
Perchlorethylen CMS Chip | |
5 bis 500 | |
59 bis 104 °F |