Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
35 bis 300 s | |
0 bis 40 °C |
Benzen CMS Chip | |
0.2 bis 10 | |
32 bis 104 °F |