Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Butadien
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
5 bis 30 mg/l | |
90 bis 550 s | |
0 bis 40 °C |
Butadien CMS Chip | |
1 bis 25 | |
32 bis 104 °F |