Learn More
Dräger™ CAT Ex 125 PR Ersatzsensor für brennbares Gas
Für den Einsatz mit tragbaren Geräten
Marke:  Dräger™ 6812950
Artikelnummer. 12888310
  • 580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 100 % LEL
Serviceleistungen
3 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 100 %
katalytisch
-20°bis +50 °C
1 %
-4 bis +122 °F