Learn More
Dräger™ Kohlenmonoxid/Schwefelwasserstoff (CO/H2S) XXS Austauschsensor
XXS Ersatzsensor zur Verwendung mit X-am 5000 Multigasdetektoren.
Marke: Dräger™ 6811410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 2000 ppm (CO); 0 - 200 ppm (H2S)
- Auflösung: 2 ppm (CO); 1 ppm (H2S)
- Kohlenmonoxid (CO); Schwefelwasserstoff (H2S)
Spezifikation
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff | |
X-am 5000 Multigas-Detektor | |
Ersatzsensor |