Learn More
Dräger™ Kohlenmonoxid(CO)-XXS-Ersatzsensor
XXS Ersatzsensor, für den Einsatz mit Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 Multigasdetektoren.
Marke:  Dräger™ 6810882
Artikelnummer. 15318606
  • 484.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Messbereich: 0 bis 2000 ppm
  • Auflösung: 2 ppm
  • Garantie: 2 Jahre
  • Kohlenmonoxid (CO)
Specifications
Specifications
Kohlenmonoxid
PAC 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 Multigas-Detektoren
Ersatzsensor