missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPN, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30001261
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly potent ERβ agonist

Highly potent estrogen ERβ receptor agonist with a 70-fold selectivity over ERα (EC50 values are 0.85 and 66 nM respectively). Relaxes mesenteric arteries in vitro. Shown to regulate expression of GluR1, GluR2 and GluR3 in rat hippocampus.

Chemische Identifikatoren

CAS 1428-67-7
Summenformel C15H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.274
InChI-Schlüssel GHZHWDWADLAOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diarylpropionitrile, 2,3-bis 4-hydroxyphenyl propionitrile, 2,3-bis 4-hydroxyphenyl propanenitrile, 2,3-bis 4-hydroxyphenyl-propionitrile, 2,3-bis p-hydroxyphenyl propionitrile, dpn compound, benzenepropanenitrile,4-hydroxy-a-4-hydroxyphenyl, diarylpropionitril, 2,3-bis p-hydroxyphenyl-propionitrile, propionitrile, 2,3-bis p-hydroxyphenyl
PubChem CID 102614
ChEBI CHEBI:63949
IUPAC-Name 2,3-bis(4-hydroxyphenyl)propanenitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C#N)C2=CC=C(C=C2)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DPN
Menge 10 mg
Formelmasse 239.27
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt