Learn More
Lovibond™ DPD-Tablette Nr. .1
Ein qualitativ hochwertiges Komparatorinstrument zur visuellen Anpassung der Intensität der Probenfarbe mit Lovibond™-Glasfiltern
Marke: Lovibond™ 511051BT
Beschreibung
Ein qualitativ hochwertiges Komparatorinstrument zur visuellen Anpassung der Intensität der Probenfarbe mit Lovibond™-Glasfiltern
Lovibond™ Komparator 2000+
Ein hochwertiger Komparator zum visuellen Abgleich der Intensität der Probenfarbe mit den Lovibond™ Glasfiltern. Er enthält ein integriertes Prisma, das die Probe und die Vergleichsfelder näher zusammenbringt und so eine verbesserte Farbunterscheidung und einen besseren Abgleich ermöglicht. Das Prisma ist ultraschallversiegelt, um eine Kontamination der Optik zu verhindern. Es ermöglicht auch eine Kompensation von trüben oder getönten Wasserproben.
Lovibond™ Daylight 2000
Diese standardisierte Tisch-Lichtquelle gewährleistet eine gleichbleibende und gleichmäßige Beleuchtung beim Farbabgleich mit den Lovibond™ Komparator 2000+ Geräten (Komparator nicht enthalten).
Lovibond™ Scheiben und Reagenzien für die Wasserprüfung
Dieses umfangreiche Sortiment an Prüfscheiben umfasst eine Serie von Glasfiltern in verschiedenen Gütegraden, die für direkte Prüfergebnisse bereits vorkalibriert sind. Einige der beliebteren Scheiben sind hier aufgeführt. Auf Anfrage sind jedoch auch andere Sortimente und Tests lieferbar (beispielsweise Chlordioxid, Kupfer, Fluorid, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Jod, Mangan, Molybdat, Nitrit, Sauerstoff, Ozon, Phosphat, QAC, Silika, Sulfid, Zink).
Benötigte Artikel
- Komparator-Messgerät (entsprechend Nessleriser)
- Lovibond™ Scheibe für die jeweilige Prüfung
- Reagenzien für die jeweilige Prüfung
- Probenbehälter mit der erforderlichen Pfadlänge
- Beleuchtungseinheit (optional) zur Gewährleistung gleichbleibender Sichtbedingungen
- Das unkomplizierte und flexible System gewährleistet zuverlässige Ergebnisse im Labor und im Außeneinsatz
- Kompakt, einfach tragbar und robust genug für den Außeneinsatz
- Die Reagenzien sind meist in praktischer Tablettenform lieferbar
- Mit beständigen farbigen Glasfiltern, die mit einem Qualitätssicherungsverfahren gemäß ISO 9001 zertifiziert werden können
Spezifikation
250/Packung | |
250/Packung |