Learn More
Thermo Scientific™ Doppelschicht-Einschub für digitale Plattform-Wippe
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Plattformschüttler und unterstützt Röhrchen, Kolben und Flaschen in verschiedenen Größen.
Marke: Thermo Scientific™ 88882148
98.20 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
Doppelplattform für mehr Proben bei gleichbleibender Schüttelbewegung und einfachen Winkeleinstellungen.
Spezifikation
Metall | |
338 x 299 x 19 mm | |
Digitaler Plattformschüttler 120 V (8888201) oder Digitaler Plattformschüttler 230 V (88882014) |
338 x 299 x 19 mm | |
88882148, 88882102, 88882103, Schütteln von Röhrchen, Kolben und Flaschen in verschiedenen Größen |