Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1335-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10877880
  • 8.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
  • Neutral oder farbkodiert
  • Autoklavierbar
Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Rot
Behälter & Gefäße / Heizrührer
35 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
8mm