Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
Marke: Fisherbrand™ 001.1335
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
- Neutral oder farbkodiert
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Behälter und Gefäße, Heizrührer | |
35 mm |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
8 mm | |
Je 1 |