Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1355
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10271861
  • 10.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
  • Neutral oder farbkodiert
  • Autoklavierbar
Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Behälter und Gefäße, Heizrührer
55 mm
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
8 mm