Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Bi-Destillierapparate für die Wasseraufbereitung
Diese Destillationsanlagen eignen sich für zahlreiche Destillationsanwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Einzeldestillationsgeräte aus Edelstahl produzieren ultrareine, gasarme, bakterien- und pyrogenfreie Destillate mit sehr geringer Leitfähigkeit.
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgezeichnete Destillatqualität, Leitfähigkeit von Mono-Destillat ca. 2.2 μs/cm bei 25 °C; Leitfähigkeit
- von Bi-Destillat ca. 1.6 μs/cm bei 25 °C
- Verdampfer und Spritzschutz der Mono-Stufe sind durch Anheben der Kondensatoren leicht zugänglich. Material: Edelstahl, Material-Nr. 1.4301
- Kondensatoren (Kühler): 1. Stufe aus Edelstahl, Material-Nr. 1.4301; 2. Stufe inkl. Leitblech aus DURAN/Borosilikatglas 3.3
- Heizelemente aus Edelstahl, Material-Nr. 1.4876
- Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2 Zoll (innen Ø 12.7 mm)
- Erforderlicher Kühlwasserdruck: >3 bar bis max. 7 bar Nach dem Einschalten des Hauptschalters öffnet das Magnetventil die Wasserversorgung
- Kühlwasserauslass mit Schlauchanschluss 3/4 Zoll (innen Ø 19 mm)
- Nicht kondensiertes Wasser fließt durch den Kühlwasserauslass
- Energiesparend durch Destillation des beheizten Kühlwassers
- Destillatentnahme: Absperrventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Kolben für Mono-Destillat, Auslass mit Staubschutzglocke aus Borosilikatglas 3.3 für Bi-Destillat
- Wassermangelsicherung: durch Schwimmerschalter und thermostatischen Übertemperaturschutzschalter
- Der elektronische Verunreinigungsdetektor schaltet das Gerät aus, wenn im Verdampfer der Stufe 1 starke Verunreinigungen auftreten. Die rote Kontrolllampe "Clean" leuchtet auf.
- Entgasung von Kohlendioxid durch Öffnung an den Kondensatoren
- Hauptschalter und Kontrolllampen zur Überwachung beider Destillationsstufen befinden sich an der Vorderseite des Geräts
- Zweiteiliges Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz; Oberteil leicht durch Schnellverschlüsse abnehmbar
- Stromanschluss über Anschlusskabel
Spezifikation
260 mm | |
2 L/hr. | |
Stainless Steel, Glass | |
500 mm |
230 V 50/60 Hz 3.5 kW | |
470 mm | |
20.9 kg | |
Double Distiller |