Learn More
Gibco™ Dopaminergic Neuron Maturation Supplement
Das Dopaminergische Neuronenreifungssupplement ist ein Bestandteil des Gibco™ PSC Dopaminergischen Neuronendifferenzierungskits, das ebenfalls separat erworben werden kann.
Marke:  Gibco™ A3147401
Artikelnummer. 15601882
  • 1004.00 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Supplement für die Reifung dopaminerger Neuronen ist Bestandteil des Gibco™ PSC Kits für die Differenzierung dopaminerger Neuronen, das auch separat erworben werden kann. Es ermöglicht die Reifung von überschüssigen Bodenplatten-Vorläuferzellen zu dopaminergen Neuronen des Mittelhirns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 10 ml Dopaminergisches Neuronenreifungssupplement
Nervenzellenkultur
Zellkultur-Supplement
6 bis 8
Trockeneis
Stammzellen (neural)
Flüssig
Steril
10 mL