Learn More
Emma Safety Footwear Donovan S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
Marke:  Emma Safety Footwear MM99456945
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17592646
  • 148.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Metallfrei
  • Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Donovan Ihren Lieblingsschuh gefunden.
  • Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
  • Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse. Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
  • DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Bauwesen und Technologie
    • Fertigung
    • Natur und Umwelt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 20345:2011
Braun
Hydro-Tec antibakteriell
45
Hoch
Schnüre
Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt
Nubuk, Geöltes Nubuk
Extrabreit
Sicherheitsschuh