Learn More
Emma Safety Footwear Donovan S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
Marke: Emma Safety Footwear MM99456944
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Metallfrei
- Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Donovan Ihren Lieblingsschuh gefunden.
- Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
- Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse. Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
- DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Bauwesen und Technologie
- Fertigung
- Natur und Umwelt
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Braun | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
44 | |
Hoch |
Schnüre | |
Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt | |
Nubuk, Geöltes Nubuk | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |