Learn More
Invitrogen™ Dolichos biflorus (Pferdegram) Agglutinin (DBA), Fluorescein (FITC)
Hellgrünes DBA-Fluorophor-Konjugat
Marke: Invitrogen™
140.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dolichos biflorus (Pferdebohne) Agglutinin (DBA), Fluorescein (FITC), ist ein hellgrünes DBA-Fluorophor-Konjugat. DBA wurde bei Personen mit Blutgruppe A zur Ermittlung des Sekretorstatus mittels Hämagglutinationshemmtest sowie zur Blutgruppenbestimmung verwendet.
- Dieses Lektin wurde auch als allgemeiner Marker für die Entwicklung der renalen Sammelrohre verwendet. Es wurde auch als Marker für die Veränderung der Zelloberfläche in murinen embryonalen Stammzellen während der frühen Differenzierung verwendet.
- ehr helles FITC-Konjugat, detektiert mit dem herkömmlichen FITC/GFP-Filtersatz, Ex/Em: 495/515 nm
- Anwendungen: Immunfluoreszenz, Glykobiologie
- Zuckerspezifität: N-Acetylgalactosamin
- Blockier-/Elutionszucker: 200 mM N-Acetylgalactosamin
- Blutgruppenspezifität: A1 >> A2
- Molekulargewicht des unkonjugierten Lektins: 111 kDa
- Arbeitskonzentration für Immunfluoreszenz: 5 bis 20 µg
- DBA-FITC wird mit einer Konzentration von 2 mg/ml in 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % Natriumazid, 0,1 mM Ca2+ geliefert. Wenn sich bei langfristiger Lagerung bei 4 °C ein Präzipitat bildet, vor der Verwendung auf 37 °C erwärmen und zentrifugieren.
Spezifikation
FITC | |
Pferdegram | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Lektine |
2 mg | |
Bei Lagerung bei oder unter 2 bis 8 °C im Dunkeln ist das Produkt nach Erhalt 6 Monate lang stabil. |
|
Lyophilisiert |