Learn More
Thermo Scientific™ Dog (Beagle) Cytosol
Liver cytosolic fractions prepared from a pool of male Beagle Dogs (total protein concentration: 20mg/mL).
Marke:  Thermo Scientific™ DGCYPL
Artikelnummer. 10829400
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
We provide liver subcellular fractions from a variety of tox species, including human, nonhuman primates (Cynomolgus Monkey and Rhesus Monkey), dog (Beagle), rat (Sprague-Dawley), mouse (CD-1 and Balb-c), and trout (Oncorhynchus mykiss). Custom species are available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20mg/mL
Research Grade
Pooled
RUO - research use only
Canine
Target-Based ADME/Tox Assays, ADME Assay, Enzymes and Proteins for ADME, Hepatocytes and Hepatic Models, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
1mL
Store between -60°C and -85°C.
Tube(s)
Frozen