Learn More
Dodecenylsuccinsäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dodecenylsuccinic acid |
CAS | 29658-97-7 |
Summenformel | C16H28O4 |
InChI-Schlüssel | QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFNA-N |
SMILES | CCCCCCCCCC\C=C\C(CC(O)=O)C(O)=O |
IUPAC-Name | 2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid |
Molekulargewicht (g/mol) | 284.40 |
Formelmasse | 284.39 |
Menge | 1 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dodecenylsuccinic acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dodecenylsuccinic acid