Learn More
Dodecan, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dodecan |
Schmelzpunkt | -9.6 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.75 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 215 °C bis 217 °C |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)10CH3 |
Menge | 500 ml |
Beilstein | 1697175 |