Learn More
asecos™ Dokumentenhalter
Dokumentenhalter aus Polystyrol, DIN A5
Marke: asecos™ 30793
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dokumentenhalter
- Polystyrol
- für Modell(e): all(e)
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) NaN x NaN x NaN
- DIN A5
Spezifikation
Dokumentenhalter DIN A5 | |
0,30 kg | |
Dokumentenhalter |
Für alle Schrankgrößen mit Breiten von 590–1555 mm | |
Kunststoff |