Learn More
DNase I von Rinderpankreas
Gewonnen aus Rinderpankreas.
131.44 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zelllyseenzyme |
---|---|
Spenderquelle | Bovine Pancreas |
Form | Lyophilisiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15845278
|
Thermo Scientific
J14340.F+ |
20 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Synonym: E.C.3.1.21.1
- MDL: MFCD00130917
Spezifikation
Zelllyseenzyme | |
Bovine Pancreas | |
Lyophilisiert |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only