Learn More
Abnova™ DNAJB4 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00011080-P01.10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16116152
  • 371.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH34721
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
62.81
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 μg
MGKDYYCILGIEKGASDEDIKKAYRKQALKFHPDKNKSPQAEEKFKEVAEAYEVLSDPKKREIYDQFGEEGLKGGAGGTDGQGGTFRYTFHGDPHATFAAFFGGSNPFEIFFGRRMGGGRDSEEMEIDGDPFSAFGFSMNGYPRDRNSVGPSRLKQDPPVIHELRVSLEEIYSGCTKRMKISRKRLNADGRSYRSEDKILTIEIKKGWKEGTKITFPREGDETPNSIPADIVFIIKDKDHPKFKRDGSNIIYTAKISLREALCGCSINVPTLDGRNIPMSVNDIVKPGMRRRIIGYGLPFPKNPDQRGDLLIEFEVSFPDTISSSSKEVLRKHLPAS
DNAJW/DjB4/HLJ1
DNAJB4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11080
DNAJB4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DNAJB4
Human
Recombinant
Solution