missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJA3 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke: Abnova H00009093-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
293T | |
DNAJA3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
52.91 | |
pCMV-DNAJA3 full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
NM_005147 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-DNAJA3 antibody (H00009093-B01) by western blotting | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL DNAJA3 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol