Learn More
Cytiva DMEM, Pulver mit niedrigem Glukosegehalt
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit niedrigem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM, Pulver mit niedrigem Glukosegehalt, wird nach ISO9001-Verfahren hergestellt.
34.50 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
---|---|
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Sterilization Method | Unsteril |
Mit Additiven | Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11561771
|
Cytiva
SH30002.02 |
2 x 5 L |
37.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11581771
|
Cytiva
SH30002.04 |
50 l |
138.00 CHF
50 Liter |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11571771
|
Cytiva
SH30002.03 |
10 L |
34.50 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Mediengemische in praktischer Verpackung
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat |
Pulver | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate