Learn More
Gibco™ DMEM, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, HEPES
GREENER_CHOICE
DMEM, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, HEPES
50.75 CHF - 448.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung DMEM Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit geringer Glukosekonzentration, L-Glutamin, Natriumpyruvat, HEPES, Phenolrot, pH 7 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 250 bis 290 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11530596
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
22320022
500 ml
50.75 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11540596
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
22320030
10 x 500 ml
448.00 CHF
5000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir bieten viele Gibco™ DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
DMEM unterscheidet sich durch seine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen vom ursprünglichen Eagle’s Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DMEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12320-032). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
DMEM Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit geringer Glukosekonzentration, L-Glutamin, Natriumpyruvat, HEPES, Phenolrot, pH 7 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 250 bis 290 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Flüssig
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumpyruvat, HEPES, Phenolrot
7 bis 7,4
2 bis 8 °C
1 X
DMEM-Medium
Säugetierzellkultur
Für In-vitro-Diagnostik
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate