Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99.5 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Threonine |
Arsen (As) | 2ppm max. |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H |
Beilstein | 04, 514 |
Verlust bei Trocknung | 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |