Learn More
DL-Phenylalaninol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Phenylalaninol |
Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
UN-Nummer | UN3259 |
Beilstein | 2208237 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Fest |