Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11419392
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
DL-Phenylalanine is used to relieve cases of minor depression and other mood issues as well as and physical discomforts and pain. It is also used in acupuncture anesthesia, alcohol withdrawal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Phenylalanin wird zur Linderung von Fällen kleinerer Depressionen und anderer Stimmungsstörungen sowie körperlicher Beschwerden und Schmerzen verwendet. Es wird auch in der Akupunkturnarkose, Alkoholentzug verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethylether, Benzol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-30-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064225
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-Phenylalanin, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dlMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalanine
Schmelzpunkt ∼266°C (decomposition)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethyl ether,benzene.
Menge 500 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10245672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 ArtikelnummerA10132.22,A10132.14,A10132.36
Chargennummer10241697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2022 ArtikelnummerA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerH6889A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerJ6655A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10132.22,A10132.14,A10132.36
ChargennummerJ1690A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10132.22,A10132.14,A10132.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 % >