Learn More
DL-Isocitronensäure, Trinatriumsalzhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388050
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1637-73-6
Summenformel C6H5Na3O7
Molekulargewicht (g/mol) 258.07
MDL-Nummer MFCD00149284
InChI-Schlüssel HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Synonym dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
PubChem CID 168942
IUPAC-Name Trinatrium;1-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Menge 1 g
Beilstein 03, 555
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 258.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate