Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Glutaminsäure-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11493308
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19285-83-7
Summenformel C5H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 165.145
MDL-Nummer MFCD00150703
InChI-Schlüssel OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC-Name 2-aminopentanidsäure;hydrat
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Glutamic acid monohydrate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 4155097
Merck Index 14,4469
Dichte 1.46
Menge 500 g
Formelmasse 165.15 (147.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%