Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Glutaminsäure-Monohydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Glutamic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
Beilstein | 4155097 |
Merck Index | 14,4469 |
Formelmasse | 165.15 (147.13 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.46 |
Menge | 25 g |