Learn More
DL-Glutaminsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Its salt form (glutamate) is an important neurotransmitter that plays a key role in long-term potentiation and is important for learning and memory. Glutamic Acid is also a key molecule in cellular metabolism. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Seine Salzform (Glutamat) ist ein wichtiger Neurotransmitter, der eine Schlüsselrolle bei der langfristigen Potenzierung spielt und für Lernen und Gedächtnis wichtig ist. Glutaminsäure ist auch ein Schlüsselmolekül im zellulären Stoffwechsel. DL-Glutaminsäure wird verwendet, um seine Mechanismen der Kristallbildung und Selbstmontage auf Oberflächen und Copolymer-Entwicklung zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar), HCl, Ether (spärlich), Ethanol (spärlich) und Petrolether (spärlich).
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
Seine Salzform (Glutamat) ist ein wichtiger Neurotransmitter, der eine Schlüsselrolle bei der langfristigen Potenzierung spielt und für Lernen und Gedächtnis wichtig ist. Glutaminsäure ist auch ein Schlüsselmolekül im zellulären Stoffwechsel. DL-Glutaminsäure wird verwendet, um seine Mechanismen der Kristallbildung und Selbstmontage auf Oberflächen und Copolymer-Entwicklung zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar), HCl, Ether (spärlich), Ethanol (spärlich) und Petrolether (spärlich).
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Glutamic acid |
Beilstein | 1723799 |
Merck Index | 14,4469 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (miscible),HCl,ether (sparingly),ethanol (sparingly),and petroleum ether (sparingly). |
Formelmasse | 147.13 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 500 g |