Learn More
DL-Cystein-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491130
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10318-18-0
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00064552,MFCD00012632
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine hydrochloride
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Beilstein 4150473
Menge 100 g
Formelmasse 157.62
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Reinheit (%) ≥98%