Learn More
DL-Cystein, 96 %
Artikelnummer. 15482558
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Cystein ist ein NMDA-Agonist an Quisqualat-Rezeptoren bei hoher Konzentration.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), 1 N HCl (25 mg/ml), Ethanol und Essigsäure. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3374-22-9
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.15
MDL-Nummer MFCD00004881
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine
Schmelzpunkt 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Formelmasse 121.16
Reinheit (%) 96%
Menge 5 g