Learn More
DL-alpha-(Methylaminomethyl)benzyl alkohol, 99 %
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-alpha-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 73°C to 76°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1072841 |
Merck Index | 14,4601 |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 99% |