Learn More
Dl-Alanin, technisch, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 200°C |
CAS | 302-72-7 |
pH | 5.5 to 7 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C3H7NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00064408 |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
InChI-Schlüssel | QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(N)C(O)=O |
IUPAC-Name | 2-Aminopropansäure |