Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Alanin, 99 %
Beschreibung
DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll). It is a functional component in the alanine cycle which regulates the level of alanine aminotransferases which can be used as a diagnostic tool to predict type II diabetes. It is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DL-Alanin wird in gemischten Liganden (Chelat)-Studien mit Übergangsmetallen wie Cu(II), Zn(ll) und Cd(ll) verwendet. Sie ist eine funktionelle Komponente im Alanin-Zyklus, die den Gehalt an Alanin-Aminotransferasen reguliert, die als diagnostisches Werkzeug zur Vorhersage von Typ-II-Diabetes verwendet werden können. Sie wird als Modellreagenz für die Entwicklung von Aminosäureracemischen Auflösungstechniken verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Alanine |
Schmelzpunkt | ∼292°C (decomposition) |
Beilstein | 635807 |
Merck Index | 14,204 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
Dichte | 1.42 |
Menge | 5000 g |
Formelmasse | 89.09 |
Reinheit (%) | 99% |