Learn More
DL-6-Methyl-5 -Hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459680
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4630-06-2
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
MDL-Nummer MFCD00004561
InChI-Schlüssel OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 78.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4475 to 1.4495
Menge 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Relative Dichte 0.84
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
IUPAC-Name 6-Methylhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol