Learn More
DL-10-Camphersulfonsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 286°C to 288°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 254.28 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt