Learn More
Wesbart™ Dividers for A3 Cardboard Cryo Boxes
Wesbart™ Dividers for A3 Cardboard Cryo Boxes are available in a range of tube array formats
Marke: Wesbart™ DIV7X7/65
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Carboard dividers
- Available in a range of tube array formats
- For Wesbart A3 Cardboard Cryoboxes
Spezifikation
Weiß | |
Box Divider | |
47 Tubes | |
65 mm |
Cardboard | |
A3 Cardboard Cryoboxes (133 x 133 mm) | |
7 x 7 |