Learn More
Thermo Scientific Chemicals Divalproex-Natrium
Artikelnummer. 16544384
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76584-70-8
Summenformel C16H31NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 310.41
InChI-Schlüssel MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 2-Propylpentanosäure 2-Propylpentanoat
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(O)=O.CCCC(CCC)C([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Divalproex sodium
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: >100 g/L
Formelmasse 310.4