Learn More
Disuccinimidylsuberat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Beschreibung
Disuccinimidyl suberate is a homobifunctional amine-reactive crosslinker. It is usually coupled to molecules containing primary amines via amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). It incorporates an 8-atom spacer arm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Disuccinimidylsuberat ist ein homobifunktioneller aminreaktiver Vernetzer. Ist normalerweise über bei pH 7.5 (6.5-8.5) gepufferte Amidbindungen an Moleküle gekuppelt, die primäre Amine enthalten. Enthält einen 8-atomigen Spacerarm.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform: 50 mg/ml.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Disuccinimidylsuberat ist ein homobifunktioneller aminreaktiver Vernetzer. Ist normalerweise über bei pH 7.5 (6.5-8.5) gepufferte Amidbindungen an Moleküle gekuppelt, die primäre Amine enthalten. Enthält einen 8-atomigen Spacerarm.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform: 50 mg/ml.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Disuccinimidyl suberate |
Schmelzpunkt | 166°C to 170°C |
Menge | 500 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in chloroform: 50mg/mL. |
Formelmasse | 368.34 |
Reinheit (%) | 97% |