Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten für den J2000 Drucker
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen.
141.00 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17150471
![]() |
Brady™
151243 |
50,80 mm |
212.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17160471
![]() |
Brady™
151244 |
76,20 mm |
149.00 CHF
350 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17140471
![]() |
Brady™
151241 |
101,60 mm |
141.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war.
- Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.
Spezifikation
Acryl, Abnehmbar | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °C° bis +78 °C° | |
0,094 mm |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
-40 °F bis +172 °F | |
0,0030 in. |