Learn More
Hirschmann™ Einweg-Kapillarröhrchen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Natrium-heparinisierte Einweg-Kapillarpipetten für die Blutgasanalyse.
Marke: Hirschmann™ 9221212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 225 i. U. Natrium
- Z. B. für die Blutgasanalyse
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
1,35 mm | |
Blutgasanalyse | |
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG |
165 mu;l | |
4 x 250/Packung | |
125 mm | |
Natrium-heparinisiert (225 i. U. Natrium) |